Learn More
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen sind in verschiedenen Ausführungen in Klar- oder Braunglas entsprechend den besonderen Anwendungsanforderungen lieferbar.
129.00 € - 236.50 €
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573830
|
Thermo Scientific™
60180-701 |
Clear | Crimp Top Vial | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11583830
|
Thermo Scientific™
60180-702 |
Amber | Crimp Top Vial | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11593830
|
Thermo Scientific™
60180-703 |
Clear | Clear | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13287489
|
Thermo Scientific™
60180-711 |
Bernsteinfarben | Schnappverschluss | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10003873
|
Thermo Scientific™
60180-714 |
Durchsichtig | Schraubverschluss | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11702197
|
Thermo Scientific™
60180-715 |
Amber | Screw Thread Vial | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11563860
|
Thermo Scientific™
60180-730 |
Clear | Screw Thread Vial | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11573860
|
Thermo Scientific™
60180-731 |
Amber | Screw Thread Vial | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Economy Fläschchen sind durchsichtig oder bernsteinfarben und in verschiedenen Ausführungen für die Anforderungen verschiedenster Anwendungen erhältlich.
Spezifikation
2 ml | |
2 ml |