Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Silanisierte Probenfläschchen
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ B7999-S3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
Spezifikation
Klar ; 8 ml | |
Glas | |
60 mm |
17mm | |
8mL | |
15-425 |