Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Verschlüsse für Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss im Format 12 x 32
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-57
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
- Bei den Verschlüssen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Leicht auf Fläschchen aufzusetzen und abzunehmen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
C4011-57 | |
Ja | |
Integriert sternförmig geschlitzt | |
11 mm |
Durchsichtig | |
2 ml | |
National Snap-It™ |