Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Verschlüsse für Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss im Format 12 x 32
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
7.35 € - 85.70 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 2 ml |
---|---|
Produktlinie | National Snap-It™ |
Verschlussgröße | 11 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12493738
|
Thermo Scientific™
C4011-50Y |
Gelb | Einstückiges PE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13150963
|
Thermo Scientific™
C4011-53G |
Grün | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12473768
|
Thermo Scientific™
C4011-56 |
Transparent | Viton™ Elastomer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12493768
|
Thermo Scientific™
C4011-57 |
Durchsichtig | Integriert sternförmig geschlitzt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
- Bei den Verschlüssen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Leicht auf Fläschchen aufzusetzen und abzunehmen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
2 ml | |
National Snap-It™ | |
11 mm |