Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Anschlussstücke, mit Gewinde, gerade, Handelssorte, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene gerade Verbinder mit Gewinde sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
36.00 € - 63.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerader Gewindeanschluss |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Form | Gerade |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11781966
|
Ark Plas Products™
CGA50-PR0 |
1/4-28 NPT-Anschluss | 1/4 in.-Anschluss |
63.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11791976
|
Ark Plas Products™
CGA56-PR0 |
1/4-18 UNF-Innengewinde | 3/16 in.-Anschluss |
48.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11731966
|
Ark Plas Products™
CGA66-PR0 |
1/8-27 NPT-Anschluss | 5/32 in.-Anschluss |
36.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Gerader Gewindeanschluss | |
Polypropylen | |
Gerade |
Ja | |
25/Packung | |
Naturfarben |