Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Y-Anschlussstücke, hochklassig, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene Y-förmige Polypropylen-Verbinder mit Stecknippeln sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.
Marke:  Ark Plas Products™ MDX37-PP0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01530kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11801080
  • 22.75 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:
Die Standard-Stecktülle
  • Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
  • Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
  • Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
Die Hard-Line-Stecktülle
  • Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
  • Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
  • Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Spezifikation
Y-Schlauchverbinder
Polypropylen 
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss
Naturfarben
Ja
25/Packung
Y