Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Y-Anschlussstücke, hochklassig, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene Y-förmige Polypropylen-Verbinder mit Stecknippeln sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.
22.75 € - 54.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Y-Schlauchverbinder |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen  |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Form | Y |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11801080
|
Ark Plas Products™
MDX37-PP0 |
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss |
22.75 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11891070
|
Ark Plas Products™
MDX35-PP0 |
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Y-Schlauchverbinder | |
Polypropylen  | |
Y |
Ja | |
25/Packung | |
Naturfarben |