Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Y-Anschlussstücke, hochklassig, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene Y-förmige Polypropylen-Verbinder mit Stecknippeln sind aus chargenrückführbaren, reinen Materialien gefertigt und für kritische Anwendungen geeignet.
Marke: Ark Plas Products™ MDX35-PP0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00270kg
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Schlauchverbinder“Y” | |
Polypropylen | |
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss | |
Naturfarben |
Ja | |
25/Packung | |
Y |