Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Nutzen Sie diese Stopfen für zusätzlichen Schutz der Röhrchenenden beim Transport, der Handhabung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Röhrchen sowohl inneren Schutz als auch Endschutz benötigen. Saint Gobain Life Sciences überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 407018-20
32.71 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
- Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
Spezifikation
Faltbarer konischer Stopfen | |
11.5 mm (H)20 mm (H) | |
20/Packung |
15.9D | |
14.5 bis 19.2 mm | |
Naturkautschuk |