Learn More
Natural Wood Fireproof Stools
143.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Ausführung | Fireproof |
---|---|
Höhe (metrisch) | 646 mm |
Mit Rückenlehne | Yes |
Produkttyp | Stool |
Farbe | Natural |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11947654
|
dbo sieges
AB4B2D1NE2 |
5 Wheels |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11937654
|
dbo sieges
AB4B2D1NE3 |
5 Pads |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Fireproof | |
Yes | |
Natural |
646 mm | |
Stool | |
Wood |