Learn More
Nav1.7-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497606 100 mg 100 Milligramm
16440218 5 mg -
16433727 50 mg 50 Milligramm
16407758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nav1.7-IN-2
CAS 1332295-35-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22FN5O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (122.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES C(NC)(=O)C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N3CC(OC4=CC=C(F)C=C4C)C3)=N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 407.44
Formelmasse 407.44
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation