Learn More
NBI-74330, MedChemExpress
Beschreibung
NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NBI-74330 |
| CAS | 855527-92-3 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H27F4N5O3 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 605.58 |
| Formelmasse | 605.58 |
| Mehr anzeigen |