Learn More
NBQX, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16416308 10 mg 10 Milligramm
16412427 50 mg -
16408897 5 mg -
16406636 100 mg -
4 options
Artikelnummer. 16416308
Marke: Medchem Express HY15068
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBQX
CAS 118876-58-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H8N4O6S
Menge 10 mg
Synonym FG9202
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 75 mg/mL (223.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1)C(NC2=C1C3=C(C([N+]([O-])=O)=C2)C(S(N)(=O)=O)=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 336.28
Formelmasse 336.28
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration