Learn More
Nebivolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494297
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494297 50 mg 50 Milligramm
16428418 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494297 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0203A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26ClF2NO4
Menge 50 mg
Synonym R 065824 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (226.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.79 mg/mL (4.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC=C2C(CC[C@]([C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@@]3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O2)=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 441.9
Formelmasse 441.9
Reinheit (%) 98.73%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation