missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nemorubicin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Nemorubicin (Methoxymorpholinyl doxorubicin) is a Doxorubicin derivative with potent antitumor activity. Nemorubicin is highly cytotoxic to a variety of tumor cell lines presenting a multidrug-resistant phenotype. Nemorubicin requirs an intact nucleotide excision repair (NER) system to exert its activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nemorubicin |
| CAS | 108852-90-0 |
| Farbe | Red |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H37NO13 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Methoxymorpholinyl doxorubicin FCE 23762 PNU 152243 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 65 mg/mL (100.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C2C(C(C3=C(O)C(C[C@](C(CO)=O)(O)C[C@]4([H])O[C@H]5C[C@H](N6CCO[C@H](OC)C6)[C@H](O)[C@H](C)O5)=C4C(O)=C3C2=O)=O)=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 643.64 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur