Learn More
Neohesperidin dihydrochalcone, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neohesperidin dihydrochalcone |
| CAS | 20702-77-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H36O15 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Neohesperidin DC NHDC |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (163.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(OC)C(O)=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 612.58 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.