Learn More
Neohesperidin dihydrochalcone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491318 5 g 5 Gramm
16459006 100 mg -
16432356 500 mg -
16412509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0154
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neohesperidin dihydrochalcone
CAS 20702-77-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H36O15
Menge 5 g
Synonym Neohesperidin DC NHDC
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (163.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(OC)C(O)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 612.58
Formelmasse 612.58
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation