Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfer
Beständigkeit gegen Hitze, Ozon sowie Öle auf Erdölbasis
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Bessere Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und auf Petroleum basierende Öle als bei rotem Gummi
- Weniger geeignet für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen
- Betriebstemperaturbereich -30 bis 100 °C
Spezifikation
Grau | |
29 | |
29mm | |
10 St./Packung |
Stopfen | |
32 mm | |
33mm | |
Neopren |