Learn More
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468296
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468296 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0423
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H19BrN2O2
Menge 100 mg
Synonym Eustigmin bromide Neoserine bromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 303.2
Formelmasse 303.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation