Learn More
Neostigmine methyl sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16418686 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418686 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1206
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neostigmine methyl sulfate
CAS 51-60-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H22N2O6S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (299.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.05 mM)
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.O=S(OC)([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
Formelmasse 334.39
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation