Learn More
Nepafenac, MedChemExpress
Description
Nepafenac(AHR 9434
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nepafenac |
| CAS | 78281-72-8 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H14N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | AHR 9434 AL 6515 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.28 |
| Show More |