Learn More
CellSensor™ NFKB-bla Freestyle™ HEK293F Zelllinie
Die CellSensor™ NFKB-bla Freestyle™ HEK-293-F-Zelllinie reguliert Gene, die an Apoptose, viraler Abwehr, Krebs, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen beteiligt sind.
Marke: CellSensor™ K1663
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die CellSensor™ NFκB-bla FreeStyle™ 293F-Zelllinie reagiert auf Tumornekrosefaktor alpha (TNFα) und kann zur Untersuchung des NFκB-Signalwegs verwendet werden.
- Diese Zelllinie wurde für DMSO-Toleranz, Inkubationszeit mit Stimulanzien und Substratbeladung validiert.
- Die CellSensor™ NFκB-bla FreeStyle™ 293F-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Kontrolle des NFκB-Response-Elements.
- Das Konstrukt wurde mittels Lentivirus in FreeStyle™ 293F-Zellen umgewandelt.
- Bei dieser Zelllinie handelt es sich um einen für die Reaktion auf TNFα mittels Durchflusszytometrie isolierten Pool.
- Sie reagiert auf Agonistenbehandlung wie anhand der Literatur erwartet.
Spezifikation
Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
Zytokine, Signalweg | |
1 Fläschchen | |
Teilende Zellen |