Learn More
Nimesulide, MedChemExpress
Beschreibung
Nimesulide is a selective COX-2 inhibitor, with IC50s of 70 nM-70 μM in a time-dependent manner, but it shows no effect on COX-1 (IC50 >100 μM). Nimesulide has potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nimesulide |
| CAS | 51803-78-2 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H12N2O5S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | R805 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.31 |
| Mehr anzeigen |