Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, 90 %
Catalog Number p-4813583
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
298-83-9
C40H30Cl2N10O6
817.65
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
9281
CHEBI:9505
2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichlorid
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
298-83-9
C40H30Cl2N10O6
817.65
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
9281
CHEBI:9505
2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichlorid
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Schmelzpunkt 189°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 817.65
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2H-Tetrazolium, 3,3-(3,3-dimethoxy[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-, dichlori