Learn More
NMI 8739, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436137
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16436137 5 mg 5 Milligramm
16463408 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436137 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101540
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NMI 8739
CAS 129024-87-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H41NO3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 463.65
Formelmasse 463.65
Reinheit (%) 97.53%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation