Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Halbgestelle für Reagenzgläser ohne Draht
Kompaktes, platzsparendes Design in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung und Abzugshauben.
Marke: Bel-Art™ F18748-0020
21.30 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Kunststoffgestelle aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Gestell, Hälfte | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
20 | |
L x B x H: 12.8 x 10.5 x 7.2 cm | |
20 mm |
Dampfautoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für Reagenzgläser mit einer Größe von 16 bis 20 mm | |
12.8 x 10.5 x 7.2 cm |