Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Halbgestelle für Reagenzgläser ohne Draht
Kompaktes, platzsparendes Design in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung und Abzugshauben.
25.95 € - 26.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell, drahtlose Hälfte |
---|---|
Autoklavierbar | Dampfautoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Größe | L x B x H: 12.8 x 10.5 x 7.2 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 12.8 x 10.5 x 7.2 cm |
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10607355
|
Bel-Art™
F18748-0013 |
42 |
26.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10402315
|
Bel-Art™
F18748-0020 |
20 |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kunststoffgestelle aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Gestell, drahtlose Hälfte | |
Polypropylen | |
12.8 x 10.5 x 7.2 cm |
Dampfautoklavierbar | |
L x B x H: 12.8 x 10.5 x 7.2 cm |