Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Halbgestelle für Reagenzgläser ohne Draht
Kompaktes, platzsparendes Design in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung und Abzugshauben.
Marca: Bel-Art™ F18748-0013
25.03 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Descrizione
- Kunststoffgestelle aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Specifica
Gestell, drahtlose Hälfte | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
42 | |
L x B x H: 12.8 x 10.5 x 7.2 cm | |
13 mm |
Dampfautoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für Reagenzgläser mit einer Größe von 10 bis 13 mm | |
12.8 x 10.5 x 7.2 cm |