Learn More
Nodinitib-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480028 5 mg 5 Milligramm
16473606 25 mg -
16447496 100 mg 100 Milligramm
16443577 50 mg 50 Milligramm
16437558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480028 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18639
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nodinitib-1 (ML130;CID-1088438) is a NOD1 inhibitor with an IC50 of 0.56 μM.
Nodinitib-1 (ML130
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nodinitib-1
CAS 799264-47-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H13N3O2S
Menge 5 mg
Synonym ML130 CID-1088438
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (69.60 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1S(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 287.34
Formelmasse 287.34
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation