Learn More
Norcamphor, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11351297
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
497-38-1
C7H10O
110.156
MFCD00074823
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
10345
Bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
C1CC2CC1CC2=O
497-38-1
C7H10O
110.156
MFCD00074823
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
10345
Bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
C1CC2CC1CC2=O
Wird als Baustein in der organischen Synthese verwendet und dient auch als Vorläufer von Norborneolen.
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Norcamphor dient als Baustein in der organischen Synthese. Wird auch als Vorläuferstoff für Norborneole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärme- und lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Norcamphor
Schmelzpunkt 92°C to 97°C
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1209657
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) ≥98%