Learn More
Norcamphor, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Norcamphor dient als Baustein in der organischen Synthese. Wird auch als Vorläuferstoff für Norborneole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärme- und lichtempfindlich.
Norcamphor dient als Baustein in der organischen Synthese. Wird auch als Vorläuferstoff für Norborneole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärme- und lichtempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Norcamphor |
Schmelzpunkt | 92°C to 97°C |
Siedepunkt | 172°C to 174°C |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1209657 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in methanol. |
Formelmasse | 110.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |