Learn More
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409036
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16409036 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0198
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Specifications
Chemischer Name oder Material Nordihydroguaiaretic acid
CAS 500-38-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22O4
Menge 100 mg
Synonym NDGA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
Formelmasse 302.36
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease