Learn More
Norepinephrine bitartrate monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441379
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16441379
Marke: Medchem Express HY13715B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) bitartrate monohydrate is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norepinephrine bitartrate monohydrate
CAS 108341-18-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H19NO10
Menge 1 g
Synonym Levarterenol bitartrate monohydrateL-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (148.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.95 mM)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O
Molekulargewicht (g/mol) 337.28
Formelmasse 337.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.