Learn More
Norverapamil hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Norverapamil hydrochloride ((±)-Norverapamil hydrochloride), an N-demethylated metabolite of Verapamil, is a L-type calcium channel blocker and a P-glycoprotein (P-gp) function inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norverapamil hydrochloride |
| CAS | 67812-42-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H37ClN2O4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (±)-Norverapamil hydrochlorideD591 hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (104.81 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (64.98 mM) |
| SMILES | N#CC(C(C)C)(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 477.04 |
| Mehr anzeigen |