Learn More
Emma Safety Footwear Novara Sicherheitsschuhe
Klassische Halbschuh-Ausführung mit nur etwas mehr Knöchelunterstützung dank des verlängerten Schafts. Praktisch undurchdringliche Nitril-Gummisohlen in Kombination mit dem Alltagslook des Schuhs ermöglichen dem Träger den leichten Wechsel zwischen Büro und Lager.
Marke: Emma Safety Footwear MM13109043
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.71800kg
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Aus Vollnarbenleder/Nubuck
- Chemikalienbeständig/flüssigkeitsabweisend
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
43 |
Schnüre | |
Novara | |
Leder, Nubuk | |
Steel |