Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Schaf Anti-Maus IgG
2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenem, affinitätsgereinigtem polyklonalem Schaf-Anti-Maus-IgG
520.00 € - 1454.00 €
Spezifikation
Antikörperfragment | Gesamter Antikörper |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 and ISO13485 |
Konzentration | 10 mg/mL |
Inhalt und Lagerung | Enthält: 2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml) Lagerung: 2 °C bis 8 °C |
Inhalt | Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 |
Beinhaltet: 2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml)
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10515883
|
Invitrogen™
11201D |
2 mL |
520.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10077512
|
Invitrogen™
11202D |
10 mL |
1454.00 €
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG-Beads dienen als fester Träger zur einfachen und effizienten Bindung von Maus-IgGs und ihren Zielproteinen. Der polyklonale Schaf-Antikörper bindet Maus-IgG1, Maus-IgG2a und Maus-IgG2b und reagiert weniger stark mit Maus-IgG3 und IgM. Die humane Kreuzreaktivität ist minimal.
- Schnelle und einfache Kupplung und schnelles und einfaches Isolierungsverfahren
- Keine Säulen oder Zentrifugationsschritte erforderlich
- Bindet die meisten Maus-IgG-Subklassen
- Gesamter Antikörper
- Zelltyp: Alle Zellen aller Spezies, außer Maus
- Konzentration: 10 mg/ml
- Für hohen Durchsatz geeignet
- Reaktivität: Maus
- Zielspezies: Alle Spezies, außer Maus
- Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
- Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gesamter Antikörper | |
10 mg/mL | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Braun | |
Polystyrol | |
Beads in Suspension | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Magnetic Beads | |
0.02% NaN3 | |
Bindet Maus-IgG1, IgG2a und IgG2b. Geringe Reaktivität gegenüber Maus-IgG3 und IgM. | |
Alle Spezies, außer Maus | |
2,8 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
Enthält: 2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml) Lagerung: 2 °C bis 8 °C |
|
Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads | |
Immunpräzipitation, Proteinreinigung | |
Antikörperbeschichteter Bead | |
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, DynaMag™ Magnete | |
Schaf | |
Antikörper | |
Proteins | |
Umgebungstemperatur | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.