Learn More
NQ301, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472686
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472686 25 mg -
16453248 10 mg 10 Milligramm
16429796 50 mg -
16415977 5 mg -
16414516 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16472686 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
NQ301 is an antithrombotic agent
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NQ301
CAS 130089-98-4
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H12ClNO3
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM)
SMILES O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 325.75
Formelmasse 325.75
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation