Learn More
NRL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen NRL
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17388-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17388-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nrl (neural retina leucine zipper) is a member of the Maf family of transcription factors, which characteristically contain a highly conserved basic leucine zipper (bZIP)-DNA binding motif. Both Nrl and c-Maf preferentially bind to T-MARE sites and are implicated in a wide variety of developmental and physiologic roles. The Maf-Nrl subfamily regulates the expression of cell type-specific genes in tissues of the hematopoietic system, cerebellum and developing hindbrain. Maf and Nrl proteins bind an extended AP-1-like sequence and can form heterodimers with Fos and Jun transcription factors. In retinal cells and photoreceptor cells, Nrl promotes the expression of rhodopsin through binding to the Nrl response element present in the rhodopsin promoter. Nrl is expressed throughout the developing central and peripheral nervous system during neuronal differentiation, and its expression is restricted to neocortex, brainstem and retinal neurons during adulthood.
Spezifikation
Spezifikation
NRL
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P54845, P54846
18185, 290221, 4901
NRL Fusion Protein Ag11277
Primary
-20°C
NRL
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
D14S46E, neural retina leucine zipper, NRL, NRL MAF, RP27
Nrl
IgG
Antigen Affinity Chromatography