Learn More
NRXN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55051-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886485
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to NRXN1 alpha.
Neuronal cell surface protein that may be involved in cell recognition and cell adhesion by forming intracellular junctions through binding to neuroligins. May play a role in formation or maintece of synaptic junctions. May mediate intracellular signaling. May play a role in angiogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
NRXN1
Polyclonal
Unconjugated
NRXN1
Hs.22998, KIAA0578, neurexin 1, Neurexin 1 alpha, Neurexin I alpha, NRXN1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9378
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9ULB1
NRXN1
Peptide
150 μL