Learn More
NSC139021, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16435436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16435436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112158
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NSC139021
CAS 1147-56-4
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H9N3OS
Menge 100 mg
Synonym ERGi-USU
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 62 mg/mL (242.85 mM)
SMILES OC1=C(/N=N/C2=NC=CS2)C3=CC=CC=C3C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 255.3
Formelmasse 255.3
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease