Learn More
NSC16168, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479676
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479676 50 mg 50 Milligramm
16454416 100 mg 100 Milligramm
16445857 5 mg 5 Milligramm
16413128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479676 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100690
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NSC16168
CAS 6837-93-0
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H15NO9S3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 473.5
Formelmasse 473.5
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death