Learn More
Abnova™ NTRK1/CEN1p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0202.200uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
DKFZp781I14186, MTC, TRK, TRK1, TRKA, p140-TrkA | |
4914 | |
200 μl |
Tube | |
Neurotrophe Tyrosinkinase, Rezeptor, Typ 1 | |
NTRK1 | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |