Learn More
Invitrogen™ Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV4283
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10536573
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The overexpression of the NUAK1 (ARK5) kinase has been associated with tumor invasion and metastasis (colorectal neoplasm).
Spezifikation
Spezifikation
NP_055655
0mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% TritonX-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
NUAK1 (ARK5)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
78.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus