Learn More
Invitrogen™ Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
622.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055655 |
---|---|
Gen-Alias | NUAK1 (ARK5) |
Kinase-Familie | CAMKL Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438613
|
Invitrogen™
PR7569A |
100μg |
1812.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10536573
|
Invitrogen™
PV4283 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11573617
|
Invitrogen™
PV4127 |
10 μg |
622.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The overexpression of the NUAK1 (ARK5) kinase has been associated with tumor invasion and metastasis (colorectal neoplasm).
Spezifikation
NP_055655 | |
CAMKL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
NUAK1 (ARK5) | |
Human | |
His Tag |