Learn More
Invitrogen™ Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV4127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573617
  • 622.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NUAK1 (ARK5) is a serine⁄threonine kinase that plays a role in many cellular functions. The overexpression of this kinase has been associated with tumor invasion and metastasis (colorectal neoplasm).
Spezifikation
Spezifikation
NP_055655
4790, 9891
10 μg
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 0 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% TritonX-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Omnia™ Bulk Substrate
NUAK family, SNF1-like kinase, 1
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
78.3 kDa
NUAK1 (ARK5)
Human
His Tag
Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
NUAK1
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases