Learn More
Invitrogen™ Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Human NUAK1 (ARK5), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PR7569A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15438613
  • 1812.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The overexpression of the NUAK1 (ARK5) kinase has been associated with tumor invasion and metastasis (colorectal neoplasm).
Spezifikation
Spezifikation
NP_055655
78.3 kDa
NUAK1 (ARK5)
Human
His Tag
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100μg
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 0 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% TritonX-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction