Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761310.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
20% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten | |
Sphärisch | |
Ja |
5 μm | |
110 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L1 |