Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis CC-Vorsäulen für die HPLC
212.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 20% |
---|---|
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12702603
|
Macherey-Nagel™
761300.30 |
3 mm | 3 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12798922
|
Macherey-Nagel™
761310.30 |
3 mm | 5 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12708932
|
Macherey-Nagel™
761310.40 |
4 mm | 5 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12788922
|
Macherey-Nagel™
761300.40 |
4 mm | 3 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
20% | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten | |
Sphärisch | |
Ja |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L1 |