Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761300.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12788922
  • 212.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
20%
8 mm
CC-Vorsäule
NUCLEODUR™ C18 Isis
Acetonitril/Wasser
Octadecyl
Für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
Sphärisch
Ja
3 μm
110 Å
4 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäule
HPLC
Nein
Gehäuse L1