Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760406.46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Specifications
Analytische Trennsäule | |
4,6 mm | |
Nein | |
600 bar (8700 psi) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20% | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |
Polymeres Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
30 mm | |
Sphärisch | |
1 bis 10 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Sterische Selektivität | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |